Learn More
Cytiva Capto S, 25mL
Designed to meet the demands of modern large-scale manufacturers. Cytiva Capto S, 25ml is a strong cation exchange BioProcess medium for fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification of sulfonate group ligands.
Marca: Cytiva 17-5441-10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Capto S is designed for capture and intermediate purification of proteins from large feed volumes. It is composed of a rigid, high-flow agarose matrix modified with dextran surface extenders and a strong sulfonate (S) cation exchanger. The combination of high volume throughput and high dynamic binding capacity for Capto S raises the productivity in industrial downstream processes. Capto S withstands effective and rigorous CIP procedure and the chemical stability ensures long media lifetime.- Strong cation exchanger for high-productivity capture and intermediate purification when high volume throughput is essential
- High dynamic binding capacity at high flow raises productivity
- High-volume throughput cuts process times
- Cost-effective processing with smaller unit operations
- Meets industrial demands: security of supply, technical and regulatory support
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capto S, 25 mL | |
Capto S is a strong cation exchanger for fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification from large feed volumes. | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate | |
4 to 12 |
Highly cross-linked agarose with dextran surface extender | |
Sulfonate group | |
90 μm, d50v is the median particle size of the cumulative volume distribution. | |
25 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- capto S
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.