Learn More
Carbenicillin (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25005
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10438923
Marca: Fisher BioReagents BP2648250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used for the selection of ampicillin-resistant transformed cells and for the study of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis. Antimicrobial spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4800-94-6
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Numero MDL MFCD00077683
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinonimo α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC Name disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenicillin
Tipo Carbenicillin
Nota nome Disodium Salt
Forma fisica Solid
Punto di fusione 200°C
Imballaggio Vetro ambrato
Potency 770μg/mg min.
Acqua 6% Max.
Colore White
Quantità 250 mg
Intervallo percentuale saggio ≥92 %
Punti di ebollizione 738°C
Peso formulazione 422.4
Percent Purity 92% min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin disodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.