Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Individual Foil Packs, Sterile Scalpel Blades, Major X
Codice prodotto. 15951352
Click to view available options
Quantità:
50/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15951352
Marca: Swann-Morton™ 0726
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thicker carbon steel for added strength.
  • Thicker specification of carbon steel.
  • Provides orthopedic surgeon with added strength when working close to bone and within joints.
  • Fits both the standard and long major handles.
Specifica
Sterilità Sterile
Quantità 50/Box
Tipo di imballaggio Individually Packaged