Learn More
Azpack™ Lama per rasoio in acciaio al carbonio
Codice prodotto. 11904325
Click to view available options
Size:
38.1 x 19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11904325
Marca: Azpack™ 11904325
Edge
Packaged in drawer box merchandiser. Azpack™ Carbon Steel Razor Blades are individually wrapped in paper cardstock for safety.
  • Acciaio al carbonio
  • Impieghi normali
  • Lama a filo singolo
  • Anima in alluminio
  • In confezione singola
Specifica
Materiale della lama Acciaio al carbonio
Product Type Lama per rasoio
Size 38.1 x 19 mm
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
Quantità Confezione da 100