Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Scalpel Blade Spare
Click to view available options
Size:
# 1
# 2
# 3
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Slotted plastic handle with clamping screw to grip blade. With blades Nos. 1 and 2.
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Carbon Steel |
| Size | # 3 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 46.46 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCA-500-K |
| Descrizione | Concave |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Quantità | 50/Pk. |