Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio al carbonio
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades come in single peel packs.
Marca:  Swann-Morton™ 0201
Codice prodotto. 11728363
  • 77.90€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Sterile
Specifica
Specifica
Acciaio al carbonio
Nr. 10
Sterile
Confezione da 100
Lama bisturi
La lama nr. .10 è adatta per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L
Conformità CE 93/42/CE