Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio al carbonio
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades come in single peel packs.
Marca:  Swann-Morton™ 0207
Codice prodotto. 11778363
  • 53.90€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Sterile
Specifica
Specifica
Acciaio al carbonio
Nr. 21
Sterile
Confezione da 100
Lama bisturi
La lama nr. .22 e la lama nr. .21 sono adatte per impugnature 4, 4L, 4 graduata e 6B
Conformità CE 93/42/CE