Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio al carbonio
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades come in single peel packs.
Marca: Swann-Morton™ 0223
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Carbon steel to BS EN 27740
- Sterile
Specifica
Acciaio al carbonio | |
Nr. 18 | |
Sterile | |
Confezione da 100 |
Lama bisturi | |
Montaggio nr. .4. Adatta per impugnature 4, 4L, 4 graduata e 6B | |
Conformità CE 93/42/CE |