Learn More
Carbonate solution, 0.5M Sodium Carbonate, for Ion Chromatography, H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083643 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12962235
Marca: Fisher Chemical A 103 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonate
Imballaggio Bottle
La soluzione contiene 0.5M Sodium Carbonate
Forma fisica Liquid
Concentrazione 0.5 M
Tipo Single-component Standard Solution
IUPAC Name disodio; carbonato
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL