Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (4F12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
412.00€ - 640.00€
Specifica
Antigene Carbonic Anhydrase IX/CA9
Clone 4F12
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30025668
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-26468-50ul
50 μL
412.00€
50µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30039895
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-26468-100ul
100 μL
640.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
Carbonic Anhydrase IX/CA9
ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
A synthesized peptide derived from Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 [UniProt Q16790]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
4F12
ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
768
IgG
Affinity purified