Learn More
Ratiolab™ Cryobox in cartone con rivestimento in plastica impermeabile
Combine these boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes With Waterproof Plastic Coating are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 5142505
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg
Codice prodotto. 10406283
  • 56.65€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
Giallo
Square
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm
-80°C
136 mm
50 mm
Cartone
Contenitori criogenici
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm
Confezione da 10
136 mm
20 kg