Learn More
Ratiolab™ Cryobox in cartone con rivestimento in plastica impermeabile
Combine these boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes With Waterproof Plastic Coating are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 5132132
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12625785
  • 137.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 31-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
Blu
Contenitori criogenici
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm
Confezione da 10
133 mm
Cartone
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm
-80°C
133 mm
130 mm