Learn More
Tenak™ Contenitori criogenici in cartone
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P x A):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Include:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
Divisori
Unit Size:
pezzi 36
Description
- Cardboard
- Temperature resistant down to -80°C
- Ideal for ultra-low temperature storage
Specifications
Specifications
| Colore | Blu |
| Materiale | Cartone |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Storage of Liquids |
| Include | Divisori |
| Quantità | Confezione da 36 |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 75 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Show More |