Learn More
Tenak™ Contenitori criogenici in cartone
Codice prodotto. 15230604 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P x A):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Include:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
Divisori
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15230604
Marca: Tenak™ TE22528
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine Tenak™ Cardboard Cryoboxes with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter. Available in many colors, the highly flexible;boxes can be used for larger laboratory containers when removing the grid.
  • Cardboard
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Ideal for ultra-low temperature storage
Specifica
Colore Verde
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Storage of Liquids
Include Divisori
Quantità Confezione da 36
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 3.2 kg