Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Combine these grid inserts with Cryo Boxes for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 5120131
Codice prodotto. 10552425
  • 20.75€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
10
Grid Insert
Sample storage tubes
136mm
6 x 6
Cardboard
Sample storage
25mm
136mm