Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Combine these grid inserts with Cryo Boxes for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
Marca: Ratiolab™ 5120174
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
10 | |
Inserti griglia | |
Provette per conservazione dei campioni | |
133mm | |
10 x 10 |
Cartone | |
Conservazione campioni | |
30 mm | |
133mm |