Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts, 136mm
Codice prodotto. 11892523 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30mm
30 mm
40 mm
40 mm
50mm
65 mm
65mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11892523
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Quantità Confezione da 10
Materiale Cartone
Product Type Inserti per contenitori criogenici
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione dei campioni
Capacità Provette per la conservazione dei campioni
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Matrice 8 x 8