Learn More
Fisherbrand™ Cartella per vetrini in cartone
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000245 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Verde
Capacità vetrino:
20
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12942071
Edge
Per conservare e trasportare 20 o 30 vetrini da microscopio standard in robuste cartelle in cartone. I vassoi portavetrini in cartone Fisherbrand™ sono dotati di alloggiamenti incassati per proteggere i campioni e di sezioni per accedere facilmente ai vetrini. I vassoi monouso sono ideali per il trasporto e lo stoccaggio a breve termine dei vetrini.
Store and transport up to 20 standard microscope slides in sturdy cardboard folders. Fisherbrand™ Cardboard Slide Trays feature recessed slots that protect specimens and thumb cuts for easy slide access. Disposable trays are ideal for short-term storage or slide transporting.
  • Accommodates standard microscope slides (25 x 75 mm and 1 x 3 in.)
  • Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
  • Features thumb cuts for easy slide removal
  • Folder cover includes a number slide identification sheet
  • Disposable folders are available in 2 sizes and different colors
Specifica
Tipo Slide Storage Tray
Capacità vetrino 20
Colore Verde
Compartimenti 20
Sostegni dispositivo 20 Slides
Dimensioni (L x P x A) 208 x 341 x 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione o il trasporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini standard da 25 x 75 mm
Materiale Cartone
Vassoi Yes