Learn More
Careez Solution(II), Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Specifica
Specifica
Colore | Yellow |
Punti di ebollizione | 100°C |
Punto di fusione | 0°C |
Composizione | 106 g K4(Fe(CN)6).3H2O / l H2O |
Densità | 1.12g/mL |
Informazioni di solubilità | Water Soluble |
Odore | Odorless |
pH | ±9.5 |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |