Learn More
Carl Zeiss™ 100W Halogen Rectangular Filament Bulb
Codice prodotto. 10138478
Click to view available options
Tensione:
12 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10138478
Marca: Carl Zeiss™ 3800591660000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing excellent illumination for halogen lamps in the laboratory.
  • 12 volts, 100 watts
  • For use in halogen lamps
Specifica
Tipo Microscope Bulb
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard WL Universal, photomikroskop III, IM 35, ICM 405, Axiom at UEM, ACM stand U in lamp housing 100/250, Axioplan (1986) lamp housing 100 No. 467259-9901/447215
Forma Rectangular
Tensione 12 V
Wattage 100 w