Learn More
Carl Zeiss™ C-mount Camera Adapter
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
C mount camera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Adapts microscope for use with C-mount still or video cameras; 0.63X f/60mm interface
Accessory for:
- Stemi 2000 C /CS
- Axiostar
- Axioskop
- AxioImager D1
Specifica
Specifica
| Tipo | Camera Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | C mount camera |
| Accessori richiesti | Stemi™ 2000C/CS, Axiostar™, Axioskop™, AxioImager D1 |