Learn More
Carl Zeiss™ Immersol™ Immersion Oil
Codice prodotto. p-3205247
Click to view available options
Tipo:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certificazione/Conformità:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantità:
20 ml
100 ml
250 mL
500 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Flacone
Oliatore
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
250mL
500 ML
Pezzo
Codice prodotto. 10389092
Marca: Carl Zeiss™ 0000001111809
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Olio da immersione senza formazione di bolle
  • Indicato per obiettivi a immersione in olio di Carl Zeiss
Specifica
Tipo Immersol 518 N
Certificazione/Conformità ISO 8036-1
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 ml
Indice di rifrazione 1.518
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Immersol 518 N
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene