Learn More
Carl Zeiss™ Lampadine di ricambio per microscopi e alimentatori per fibra ottica
Per microscopi Carl Zeiss e alimentatori per fibra ottica
Marca:  Carl Zeiss™ 000000-0407-308
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11860983
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Allerta:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with Carl Zeiss Stereomicrscopes
  • Halogen bulb
Specifica
Specifica
Halogen Bulb
Stemi DV4 (reflected light base)
12 V
10 w