Learn More
Sartorius Carousel Stand for 6 Pipettes
GREENER_CHOICE
When pipettes are not in use, they should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches. This Compact carousel stand is ideal for saving bench space by holding up to 6 mechanical pipettes.
Marca:  Sartorius LH-725630
133.01 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15503913
  • 190.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with all mechanical pipette models of Sartorius
  • Dimensions (WxDxH): 290 × 250 × 60mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pipette Stand
Acrylic
Round
Mechanical pipettes
60 mm
White
6
Precision Liquid Dispensing
290 mm
250 mm