Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cartone per incenerimento rischi biologici
Codice prodotto. 11332204 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11332204
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F132050002
Perfetto per il contenimento di rifiuti a rischio biologico destinati all'inceneritore. I cartoni per incenerimento di rifiuti a rischio biologico Bel Art™ possono essere inceneriti collocando l'intera unità nell'inceneritore.
  • Le linguette sul bordo superiore mantengono saldamente i sacchetti per lo smaltimento di rifiuti a rischio biologico dello spessore di 0.038 mm (1.5 mil) per impedire che slittino fuori sede
  • Il coperchio a tenuta affidabile è dotato di un'aletta per facilitare l'inserimento del materiale da smaltire
  • Stampato con una grafica ben leggibile e brillante per rifiuti a rischio biologico e istruzioni in quattro lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco)
  • In confezioni piatte per risparmiare spazio e ridurre i costi di spedizione; cartone e sacchetto interno assemblabili in pochi secondi
  • Disponibile in diversi formati per l'utilizzo su banco o a pavimento
  • Copertura igienica opzionale, riutilizzabile, per i modelli a pavimento (F13204-0000) venduta separatamente
Specifica
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Spessore 0.04 mm
Product Type Cartone per incenerimento rischi biologici