Learn More
Hecht Karl™ Cartridge
Marca:  Hecht Karl™ 41395001
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10013671
  • 29.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Butane
∼450 g (approx. 880 mL)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • butane gas cartridge, with safety valve, 450g
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Gas infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H220-Gas altamente infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P377-In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
  • P381-Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrocarbons rich inC3-4
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers