Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ Cartridge Holder V-3
Codice prodotto. 11342053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
On-Line SPE Concentration Columns
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11342053
Marca: Thermo Scientific™ 074403
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Order this holder when using the Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP cartridge for online SPE preconcentration of water samples prior to HPLC.
Required when using the cartridge format of Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP columns. The Dionex SolEx Cartridge Holder V-3 is designed to make it easy to change cartridges when necessary. Dionex SolEx HRP columns and cartridges provide fast, easy sample pre-concentration of contaminants from water samples by solid-phase extraction prior to HPLC analysis. Used online, they are placed in the valve to automatically concentrate the analytes of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione V-3 Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) On-Line SPE Concentration Columns
Tipo V-3 Cartridge Folder
Product Line SolEx