Learn More
MP Biomedicals™ Casein, Vitamin Tested, 30 Mesh
Used as cheese, food additive and binder for safety matches.
343.44€ - 4833.60€
Specifica
Product Type | Casein |
---|---|
Colore | Yellow |
Formato | Powder |
Da utilizzare con (applicazione) | Used as cheese, food additive and binder for safety matches |
Requisiti di stoccaggio | Store at room temperature (15°C to 30°C) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11455722
|
MP Biomedicals™
0290452005 |
5 lb. |
343.44€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11465722
|
MP Biomedicals™
0290452025 |
25 lb. |
1540.18€
25lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11432490
|
MP Biomedicals™
0290452080 |
100 lb. |
4833.60€
100lb |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Phosphoprotein
- Extracted from bovine milk
- Used as food source
- CAS: 9000-71-9
Specifica
Casein | |
Powder | |
Store at room temperature (15°C to 30°C) |
Yellow | |
Used as cheese, food additive and binder for safety matches |