Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes in Tube Packs
Slotted Cassettes are ideal for routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
128.00€ - 319.00€
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Quantità 750/Cs.
Stile pori Slots
Tipo di chiusura Separate Lid, Front Hinge
Compatibilità con PrintMate Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16314056
Vedere i documenti
Epredia™
B851729BE
Beige
128.00€
pezzi 750
16324056
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729BL
Blue
319.00€
pezzi 750
16334056
Vedere i documenti
Epredia™
B851729GN
Green
128.00€
pezzi 750
16344056
Vedere i documenti
Epredia™
B851729GY
Gray
128.00€
pezzi 750
16354056
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729LA
Lavender
128.00€
pezzi 750
16364056
Vedere i documenti
Epredia™
B851729LG
Light Green
128.00€
pezzi 750
16374056
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729LI
Lilac
128.00€
pezzi 750
16384056
Vedere i documenti
Epredia™
B851729OR
Orange
128.00€
pezzi 750
16394056
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729PK
Pink
319.00€
pezzi 750
16304066
Vedere i documenti
Epredia™
B851729TN
Tan
128.00€
pezzi 750
16314066
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729WH
White
319.00€
pezzi 750
16324066
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851729YW
Yellow
319.00€
pezzi 750
Descrizione
Descrizione
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Specifica
Yes
Slots
Yes
Cassette II Biopsy Cassette
750/Cs.
Separate Lid, Front Hinge
For Use With PrintMate™ Printers