Learn More
Fisherbrand™ Circular Tripod Stand
Codice prodotto. 12956916 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12956916
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured in zinc-plated steel with 6mm diameter legs.
  • Legs riveted in place and bent outwards for stability
  • 210mm in height, 150mm outside diameter
  • Designed to cope with the demands of a modern laboratory
Specifica
Materiale Zinc-plated Steel
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Diametro (sistema metrico) interno 135 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Include Splayed Legs
Product Type Tripod Stand
Forma Circular