Learn More
Fisherbrand™ Casting Base
Accessory for use with Vertical Gel Electrophoresis System.
Marca:  Fisherbrand™ VS10DCAST
Codice prodotto. 11847623
  • 120.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Measures 100 x 100mm
Specifica
Specifica
Vertical Gel Electrophoresis System
Casting Base, 100 x 100 mm