Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE PRO 350
Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
Tensione:
100/115/220/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Needs source of dry and oil free air.
Specifica
Specifica
| Tensione | 100/115/220/230 V |
| Tipo | Nitrogen Gas Generator |