Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Catapult 1000
Codice prodotto. 11852691 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
20 kg
75 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11852691
Marca: Ohaus™ 71210147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for veterinary weighing and general shipping and other dry weighing applications. Ohaus™ Catapult 1000 Compact Bench Scales are offer an economical option for application in which portability and precise results are required.
  • Liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or 3 C (LR14) batteries (not included)
  • ABS housing and platform, stainless steel platform (accessory sold separately), transportation handle
  • Low profile, compact design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 300 ore
Tipo di batteria Celle alcaline
Calibrazione Esterno digitale
Certificazione/Conformità 2002/96/EC
Struttura Bacinella e alloggiamento in plastica ABS, bacinella in acciaio inox opzionale
Capacità 20 kg
Tipo di display LCD
Leggibilità 10 g
Tipo di tastierino Meccaniche
Modello C11P20
Tempo di stabilizzazione ≤2 sec.
Temperatura (sistema metrico) operativa 5 - 40 °C
Tipo Bilancia compatta da banco Catapult™ 1000
Modalità di pesatura lb, kg
Dimensioni (L x P) 280 x 316 mm
Dimensioni (L x P x A) 266 x 304 x 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 266 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 280 mm
Larghezza (sistema metrico) 304 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 316 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Peso (sistema metrico) 1.5 kg
Requisiti elettrici Alimentazione CA