Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Catapult 1000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
20 kg
75 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Liquid crystal display (LCD)
- AC adapter (included) or 3 C (LR14) batteries (not included)
- ABS housing and platform, stainless steel platform (accessory sold separately), transportation handle
- Low profile, compact design
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 300 Hr. |
| Tipo di batteria | Alkaline |
| Calibrazione | Digital External |
| Certificazione/Conformità | 2002/96/EC |
| Struttura | ABS Plastic housing and pan, optional Stainless Steel pan |
| Capacità | 75 kg |
| Tipo di display | LCD |
| Leggibilità | 50 g |
| Tipo di tastierino | Mechanical |
| Modello | C11P75 |
| Vedi altri risultati |