Learn More
Ohaus™ Catapult™ 1000 Scale
Codice prodotto. 11842691 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
9 kg
Codice prodotto. 11842691
Marca: Ohaus™ 71210146
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Economical and compact scale for shipping, veterinary weighing, and other dry weighing applications.
  • Compact scale ideal for general shipping applications, veterinary weighing, and other dry weigh applications in which portability, precision, and economy are required.
  • Ultra portable design
    • Lightweight, battery operation, built in handles
  • Extremely durable
    • Extreme overload protection
  • Most value in its class
    • Come standard with dynamic weigh mode, auto shutoff, battery or AC power, and unparalleled durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 300 Hours with Disposable Batteries
Tipo di collegamento Not Applicable
Struttura ABS housing and platform, stainless steel platform (accessory sold separately), transportation handle
Capacità 9 kg
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.005000 kg
Include AC Adapter
Materiale ABS Plastic Housing and Pan, Stainless Steel Pan Option
Modello C11P9
Dimensioni (L x P) 316.00 x 280.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 316.00 x 316.00 x 60.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 316.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 280 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 316.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 316 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.40 in.
Altezza (sistema metrico) 60.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.40 in.
Profondità (sistema metrico) 316.00 mm