missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Objective UC

Color corrected infinity optical system/plan achromat objective for crisp, flat, high-contrast images.

Marca:  Motic™ 1101001705251

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15970571

  • 178.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Color corrected infinity system.
    • Brilliant, flawless image quality.
    • Image aberrations are corrected right to the edge of the field of view.
  • Plan achromat lenses.
    • Provide field flatness.
  • Suitable for the following:
    • Panthera U Binocular
    • Panthera U Trinocular
    • Panthera KU Binocular
    • Panthera KU Trinocular
    • Panthera C Binocular
    • Panthera C Trinocular
    • Panthera CC Binocular
    • Panthera CC Trinocular
    • Panthera DL
    • Panthera L
Specifica

Specifica

Plan Achromatic Objective
Objective NA: 1.25, WD: 0.16 mm, DIN: 45 mm
Objective tube length: Infinity CCIS™
Objective mounting thread: W 4/5 in x 1/36 in. (RMS standard)
Panthera series microscopes
100X
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato