missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCT129202, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200102124
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16485726

Marca: Medchem Express HY12049

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.

CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico CCT129202
CAS 942947-93-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H25ClN8OS
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (2.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C2=NC3=C(C(Cl)=CN=C3N2)N4CCN(CC4)CC(NC5=NC=CS5)=O)C=C1)C
Molecular Weight (g/mol) 497.02
Peso formulazione 497.02
Percent Purity 98.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato