Learn More
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format.
5610.00€
Specifica
Linea cellulare | 293 (HEK) |
---|---|
Culture Type | Suspension Cell Culture |
Forma | Powder (AGT) |
Product Type | CD 293 Medium |
Serum Level | Serum-free |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10145174
|
Gibco™
12529001 |
100 L | Ropak Bucket |
5610.00€
100L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
AGT = Advanced Granulation Technology
Specifica
293 (HEK) | |
Powder (AGT) | |
Serum-free |
Suspension Cell Culture | |
CD 293 Medium | |
No antibiotics |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.