Learn More
CD11a Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: G43-25B, BD Optibuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 743330
391.62 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Artikelnummer. 15868179
  • 392.00€ / Pezzo
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The G43-25B monoclonal antibody specifically binds to CD11a. CD11a is the 180 kD integrin chain which associates with CD18 (integrin 2) to form the heterodimer glycoprotein CD11a/CD18. This is known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1), which is on all leukocytes; and is an adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte functions. LFA-1 mediates adhesion of lymphoid cells to the vascular endothelium in association with its ligand, the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), CD54. Other ligands are ICAM-2 (CD102) and ICAM-3 (CD50).
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV421 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407nm and Em Max at 421nm, BD Horizon BV421 can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50nm filter). BD Horizon BV421 conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue conjugates. BV421 is a polymer-based dye excited by the violet laser and is one of the brightest fluorochromes offered by BD Biosciences. Conjugates are typically 10 times brighter than Pacific Blue™ conjugates and are often as bright as or brighter than PE conjugates. Due to nearly identical excitation and emission properties but different spillover characteristics, BD Horizon BV421, Pacific Blue™, and BD Horizon™ V450 cannot be used simultaneously.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD11a
G43-25B
Brilliant Violet 421
LFA-1α, LFA-1A, LFA1A, Integrin alpha-L, ITGAL
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2a κ
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD11a Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: G43-25B, BD Optibuild™ > 50μg; Brilliant Violet 421
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt