Learn More
CD160 Rat anti-Mouse, BV605, Clone: CNX46-3, BD OptiBuild™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 745157
391.62 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD160 Monoclonal antibody specifically detects CD160 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
CD160 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Rat | |
RUO | |
Mouse | |
Purified |
Flow Cytometry | |
CNX46-3 | |
Brilliant Violet 605 | |
50 μg | |
Primary | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
IgG2a κ |