Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence and flow cytometry applications.
181.00€ - 774.00€
Specifica
Antigene CD20 Ab-1
Clone L26
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12651067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-340-S0
Concentrated 100 μL
181.00€
100µL
12671067
Vedere i documenti
Epredia™
MS-340-S1
Concentrated 500 μL
508.00€
500µL
12641067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-340-S
Concentrated 1 mL
774.00€
1mL
12621067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-340-R7
Prediluted 7 mL
459.00€
7mL
12631067
Vedere i documenti
Epredia™
MS-340-RQ
Ready-to-Use 12 mL
549.00€
12mL
Descrizione
Descrizione
CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B cells and the expression of CD20 is restricted to normal and neoplastic B cells, being absent from all other leukocytes and tissues. It acts as calcium channel involved in B cell activation and cell cycle progression.
Host Species: Mouse
Clone: L26
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with cow, dog, pig and rat.
Epitope: Cytoplasmic domain
Immunogen: Human tonsil B cells
Molecular Weight: 30-33kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Specifica
Specifica
CD20 Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human tonsil B cells
L26
Monoclonal
Mouse
B-Cell