missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Mouse anti-Baboon, Human, Rhesus, , Brilliant Ultraviolet 737, Clone: 2H7, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
285.00€ - 940.00€
Specifica
Antigene | CD20 |
---|---|
Clone | 2H7 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 737 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17277934
|
BD Biosciences
612848 |
25 Tests |
940.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17287934
|
BD Biosciences
612849 |
100 Tests |
285.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Baboon,Human,Rhesus, samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD20 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
2H7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Human, Rhesus Monkey | |
Human 6.16c1.3 B cell line | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto