missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD27 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: O323, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
510.00€
Specifica
Antigene | CD27 |
---|---|
Clone | O323 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Alexa Fluor 488 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287804
|
BD Biosciences
567024 |
25 Tests |
510.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17277804
|
BD Biosciences
567023 |
100 Tests |
510.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow cytometrySpecifica
CD27 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 488 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Not Reported | |
Primary |
O323 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD27 antigen; TNFRSF7; S152; T14; Tp55 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed. |