Learn More
CD27 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: L128, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
361.00€ - 900.00€
Specifica
Antigene | CD27 |
---|---|
Clone | L128 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 737 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17297914
|
BD Biosciences
612830 |
25 Tests |
361.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17287914
|
BD Biosciences
612829 |
100 Tests |
900.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD27 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
RUO | |
IgG1 | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
L128 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD27 |