missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human , APC-R700, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
278.00€ - 890.00€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | OKT3 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | APC-R700 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17277614
|
BD Biosciences
566797 |
25 Tests |
278.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17267614
|
BD Biosciences
566796 |
100 Tests |
890.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
CD3 | |
Flow Cytometry | |
APC-R700 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. | |
Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
Primary |
OKT3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed. |