missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Rat, Qfluor 710, Clone: 17A2, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB3-QF710-25ug

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15941808

  • 124.00€ / 25µg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD3
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
Protein A/G Purified
RUO
12502
IgG2b κ
Flow Cytometry
17A2
Qfluor 710
NP_033980
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali