Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.
Marca:  Epredia™ MS-353-S1
Codice prodotto. 12611137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    343.61€ / 500µL
    Risparmia 166.39€
    32% Sconto
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.
Host Species: Mouse
Clone: JC/70A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)
Positive Control: Placenta, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
IVD
Primary
Concentrated
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
JC/70A
Mouse
500 μL
Oncogenesis
Human
IgG2a κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado