missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Descrizione
- The kit is used for the selection of CD4+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
- It includes CD4 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
- Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 9 ml whole blood.
Specifica
Specifica
| Product Type | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Donor Source | Human Whole Blood |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of label-free cells |
| Sufficiente per | 9 mL Whole Blood |
| Quantità | 1 Kit, Human |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto