missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45R (B220) Rat anti-Mouse, Human, BUV737, Clone: RA3-6B2, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
338.00€ - 545.00€
Specifica
Antigene | CD45R (B220) |
---|---|
Clone | RA3-6B2 |
Concentrazione | 0.2 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287924
|
BD Biosciences
612839 |
25 μg |
338.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17277924
|
BD Biosciences
612838 |
50 μg |
545.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD45R (B220) Monoclonal antibody specifically detects CD45R (B220) in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD45R (B220) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse, Human | |
Primary | |
CD45R (B220) |
RA3-6B2 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |