missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: L17F12, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 748493
530.72 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
CD5 | |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
LEU1; Leu-1; Lymphocyte antigen T1; T1; LY1; Tp67 | |
Human T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
L17F12 | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse | |
50 μg | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto